Print…
9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5188-5ML B5188-25ML
TCIAB5188-5MLEA 82 EUR
TCIAB5188-5ML TCIAB5188-25ML
9-(Bromomethyl)nonadecane ≥96.0% (por GC)
9-(Bromomethyl)nonadecane
Fórmula: C₂₀H₄₁Br
Ponto de ebulição: 195°C
Número MDL : MFCD28515435
Número CAS: 69620-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&vid=73c93e9007c7e97f0a13c5808d2ff4f27938459a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %