Print…
tert-Butylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: tert-Butylammonium bromide
B5187-1G B5187-5G
TCIAB5187-1GEA 21 EUR
TCIAB5187-1G TCIAB5187-5G
tert-Butylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
tert-Butylamine hydrobromide
Fórmula: C₄H₁₁N·HBr
Número MDL : MFCD00674188
Número CAS: 60469-70-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %