Print…
Butylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Butylamine Hydrobromide, BABr, Butylammonium bromide
B5186-1G B5186-5G
TCIAB5186-1GEA 26 EUR
TCIAB5186-1G TCIAB5186-5G
Butylamine hydrobromide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Butylamine hydrobromide
Fórmula: C₄H₁₁N·HBr
Número MDL : MFCD01874353
Número CAS: 15567-09-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %