Print…
Benzylamine hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzylammonium bromide
B5185-1G B5185-5G
TCIAB5185-1GEA 30 EUR
TCIAB5185-1G TCIAB5185-5G
Benzylamine hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzylamine hydrobromide
Fórmula: C₇H₉N·HBr
Ponto de Fusão: 204°C
Número MDL : MFCD00035434
Número CAS: 37488-40-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %