Print…
9-(3-Bromopropyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5183-1G B5183-200MG
TCIAB5183-1GEA 309 EUR
TCIAB5183-1G TCIAB5183-200MG
9-(3-Bromopropyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(3-Bromopropyl)carbazole
Fórmula: C₁₅H₁₄BrN
Número MDL : MFCD11164489
Número CAS: 84359-61-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C