Print…
9-(2-Bromoethyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5182-1G B5182-5G
TCIAB5182-1GEA 138 EUR
TCIAB5182-1G TCIAB5182-5G
9-(2-Bromoethyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(2-Bromoethyl)carbazole
Fórmula: C₁₄H₁₂BrN
Número MDL : MFCD11127041
Número CAS: 75620-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef7058041f0ebf3f3a6330535d5ac8fdc4bbc1dc&vid=ef7058041f0ebf3f3a6330535d5ac8fdc4bbc1dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C