Print…
5-Bromo-2-ethynylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5179-200MG B5179-1G
TCIAB5179-200MGEA 60 EUR
TCIAB5179-200MG TCIAB5179-1G
5-Bromo-2-ethynylpyridine ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₄BrN
Número MDL : MFCD03095276
Número CAS: 111770-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a707e815ce5840fb50a532a97cce67ec29fb75&vid=68a707e815ce5840fb50a532a97cce67ec29fb75&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C