Print…
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5173-1G B5173-5G
TCIAB5173-1GEA 24 EUR
TCIAB5173-1G TCIAB5173-5G
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₃
Ponto de Fusão: 131°C
Número MDL : MFCD00093409
Número CAS: 89694-45-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaf59f4f0bb82c7310e10014e2486e95713dcd04&vid=eaf59f4f0bb82c7310e10014e2486e95713dcd04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 108.0 %