Print…
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5166-1G B5166-5G
TCIAB5166-1GEA 60 EUR
TCIAB5166-1G TCIAB5166-5G
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-4-chloroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrClN
Número MDL : MFCD00511001
Número CAS: 65340-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&vid=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C