Print…
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B5157-1G B5157-5G
TCIAB5157-1GEA 33 EUR
TCIAB5157-1G TCIAB5157-5G
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Fórmula: C₂₇H₃₆B₂O₄
Número MDL : MFCD08704230
Número CAS: 325129-69-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56d6288b11ea1347223c9e3ec04b4bdd558ee81b&vid=56d6288b11ea1347223c9e3ec04b4bdd558ee81b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %