Print…
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B5149-200MG B5149-1G
TCIAB5149-200MGEA 67 EUR
TCIAB5149-200MG TCIAB5149-1G
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9,10-Bis[N-(p-tolyl)anilino]anthracene
Fórmula: C₄₀H₃₂N₂
Número MDL : MFCD12022466
Número CAS: 190974-21-1
Encomendar
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %