Print…

Bis(2,4-dimethylphenyl)amine ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Di-2,4-xylylamine

B5148-200MG B5148-1G
TCIAB5148-200MGEA 42 EUR
TCIAB5148-200MG TCIAB5148-1G
Bis(2,4-dimethylphenyl)amine ≥98.0% (por GC)
Bis(2,4-dimethylphenyl)amine
Fórmula: C₁₆H₁₉N
Peso Molecular: 225.34 g/mol
Ponto de ebulição: 310°C
Número MDL : MFCD16619146
Número CAS: 19616-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a8e35f3976ae2b1024c00e917c402d70e5a89b5&vid=5a8e35f3976ae2b1024c00e917c402d70e5a89b5&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR