Print…
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B5146-1G B5146-5G
TCIAB5146-1GEA 198 EUR
TCIAB5146-1G TCIAB5146-5G
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
cis-1,4-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Peso Molecular: 142.246 g/mol
Ponto de ebulição: 76°C
Ponto de Fusão: –9°C
Número CAS: 10029-09-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %