Print…
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-2-fluorophenyl)methanol, 3-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 1-Bromo-2-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzene
B5143-1G B5143-5G
TCIAB5143-1GEA 27 EUR
TCIAB5143-1G TCIAB5143-5G
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluorobenzylalkohol
Fórmula: C₇H₆BrFO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09842441
Número CAS: 261723-32-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C