Print…
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl ≥99.0% (por HPLC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1'-biphenyl, DPVBi
B5139-200MG B5139-1G
TCIAB5139-200MGEA 36 EUR
TCIAB5139-200MG TCIAB5139-1G
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl ≥99.0% (por HPLC), purificado por sublimação
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl
Fórmula: C₄₀H₃₀
Número MDL : MFCD03093280
Número CAS: 142289-08-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C