Print…
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
B5135-5G B5135-25G
TCIAB5135-5GEA 38 EUR
TCIAB5135-5G TCIAB5135-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Número MDL : MFCD03095092
Número CAS: 375368-83-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&vid=632c7d8df4c6fd2da4d2af71451f68382bc82e57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %