Print…
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Propylene glycol 1-methyl ether 2-acetat, 2-(1-Methoxy)propyl acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, Propylene glycol methyl ether acetat, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, DOWANOL PMA
413900010 413900050
ACRO413900010EA 74.2 EUR
ACRO413900010 ACRO413900050
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 99%
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 145.8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –87 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038500
Número CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %