Print…
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B5132-1G B5132-5G
TCIAB5132-1GEA 58 EUR
TCIAB5132-1G TCIAB5132-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₅BO₄
Número MDL : MFCD03453055
Número CAS: 850568-72-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %