Print…
9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5128-1G B5128-5G
TCIAB5128-1GEA 37 EUR
TCIAB5128-1G TCIAB5128-5G
9-(4-Biphenylyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Biphenylyl)carbazole
Fórmula: C₂₄H₁₇N
Peso Molecular: 319.41 g/mol
Número MDL : MFCD28147704
Número CAS: 6299-16-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C