Print…
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-9,9-dibutyl-9H-fluorene
B5127-1G B5127-5G
TCIAB5127-1GEA 68 EUR
TCIAB5127-1G TCIAB5127-5G
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9,9-dibutylfluorene
Fórmula: C₂₁H₂₅Br
Peso Molecular: 357.34 g/mol
Número MDL : MFCD12031333
Número CAS: 88223-35-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C