Print…
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5120-1G B5120-5G
TCIAB5120-1GEA 32 EUR
TCIAB5120-1G TCIAB5120-5G
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromo-6-hydrazinylpyridine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Número MDL : MFCD09743754
Número CAS: 26944-71-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4271fb21fa8cdfa54a75a56e29e00bc82a34570a&vid=4271fb21fa8cdfa54a75a56e29e00bc82a34570a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C