Print…
Boc-Abu-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutanoic acid, BOC-L-α-Aminobutyric acid, Boc-L-Abu-OH, (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
B5115-5G B5115-25G
TCIAB5115-5GEA 17 EUR
TCIAB5115-5G TCIAB5115-25G
Boc-Abu-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Boc-Abu-OH
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.238 g/mol
Número MDL : MFCD00037267
Número CAS: 34306-42-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d24e688ea1fae50da20c4e27c9617fbedc9ff4&vid=5e9666d32b1bf3896159f9000adb2720586d10eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -20.0 deg (C=1,MeOH)