Print…
2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5113-1G B5113-5G
TCIAB5113-1GEA 61 EUR
TCIAB5113-1G TCIAB5113-5G
2-(3-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Fórmula: C₁₁H₈BrN
Número MDL : MFCD09749846
Número CAS: 4373-60-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %