Print…
9-(4-Biphenylyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4-bromophenyl)-9H-carbazole
B5111-200MG B5111-1G
TCIAB5111-200MGEA 41 EUR
TCIAB5111-200MG TCIAB5111-1G
9-(4-Biphenylyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
9-(4-Biphenylyl)-3-(4-bromophenyl)carbazole
Fórmula: C₃₀H₂₀BrN
Número MDL : MFCD22571689
Número CAS: 1028648-25-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=208db0f5508e8c698515c9d3d3a153ed5216ce2c&vid=208db0f5508e8c698515c9d3d3a153ed5216ce2c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C