Print…
9-(4-Biphenylyl)-2-bromocarbazole ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-2-bromo-9H-carbazole
B5110-200MG B5110-1G
TCIAB5110-200MGEA 33 EUR
TCIAB5110-200MG TCIAB5110-1G
9-(4-Biphenylyl)-2-bromocarbazole ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
9-(4-Biphenylyl)-2-bromocarbazole
Fórmula: C₂₄H₁₆BrN
Peso Molecular: 398.30 g/mol
Número MDL : MFCD27979953
Número CAS: 1393835-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9031f68401449f048b2e08fbb6877796c5191c3&vid=a9031f68401449f048b2e08fbb6877796c5191c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C