Print…
Acetato de 2-etoxietilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
109967-1L 109967-2.5L 109967-25ML
SIAL109967-1LEA 73.2 EUR
SIAL109967-1L SIAL109967-2.5L SIAL109967-25ML
Acetato de 2-etoxietilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-etoxietilo
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 156 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Número MDL : MFCD00009251
Número CAS: 111-15-9
EINECS: 203-839-2
UN: 1172
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03787