Print…
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-9H-carbazole
B5109-1G B5109-5G
TCIAB5109-1GEA 77 EUR
TCIAB5109-1G TCIAB5109-5G
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole
Fórmula: C₂₄H₁₆BrN
Peso Molecular: 398.30 g/mol
Número MDL : MFCD27644692
Número CAS: 212385-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c18a4e7c036a4b6faaa41c2fdeb063a3547deaaa&vid=c18a4e7c036a4b6faaa41c2fdeb063a3547deaaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %