Print…
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
B5104-5G B5104-25G
TCIAB5104-5GEA 83 EUR
TCIAB5104-5G TCIAB5104-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 63°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00278796
Número CAS: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %