Print…
(R)-Baclofen ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid, (R)-4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric acid
B5102-25MG B5102-100MG
TCIAB5102-25MGEA 68 EUR
TCIAB5102-25MG TCIAB5102-100MG
(R)-Baclofen ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-Baclofen
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNO₂
Número MDL : MFCD01321057
Número CAS: 69308-37-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15d54a249c137b9867ba809dcb24e79649046d10&vid=15d54a249c137b9867ba809dcb24e79649046d10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D 7.0 to 8.0 deg (C=1.6mol/L HCL)