Print…
Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(4-Formylphenoxy)benzaldehyde, 4,4'-Diformyldiphenyl ether, 4,4'-Oxydibenzaldehyde
B5099-1G B5099-5G
TCIAB5099-1GEA 90 EUR
TCIAB5099-1G TCIAB5099-5G
Bis(4-formylphenyl) ether ≥98.0% (por GC)
Bis(4-formylphenyl) ether
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD08276812
Número CAS: 2215-76-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&vid=41064fea16a3864aa03c969e1bdd8e8cef8b9820&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C