Print…
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone ≥96.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B5092-200MG B5092-1G
TCIAB5092-200MGEA 58 EUR
TCIAB5092-200MG TCIAB5092-1G
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone ≥96.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2,6-Bis(diphenylamino)anthraquinone
Fórmula: C₃₈H₂₆N₂O₂
Número MDL : MFCD20040460
Número CAS: 868850-50-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %