Print…
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-[9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9-(4-Biphenylyl)carbazole-3-boronic acid Pinacol ester
B5091-1G B5091-5G
TCIAB5091-1GEA 66 EUR
TCIAB5091-1G TCIAB5091-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Fórmula: C₃₀H₂₈BNO₂
Peso Molecular: 445.37 g/mol
Número MDL : MFCD29089348
Número CAS: 1391729-66-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 229.0 to 233.0 deg-C