Print…
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5065-25G B5065-5G
TCIAB5065-25GEA 267 EUR
TCIAB5065-25G TCIAB5065-5G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Fórmula: C₆H₅BBrFO₂
Ponto de Fusão: 174°C
Número MDL : MFCD05664307
Número CAS: 112204-57-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %