Print…
2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5062-5G B5062-25G
TCIAB5062-5GEA 115 EUR
TCIAB5062-5G TCIAB5062-25G
2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitro-4-picoline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Número MDL : MFCD03095066
Número CAS: 23056-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&vid=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C