Print…
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5061-5G B5061-25G
TCIAB5061-5GEA 76 EUR
TCIAB5061-5G TCIAB5061-25G
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Número MDL : MFCD01830664
Número CAS: 17282-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b1978cb0ee3e07ad1843fcb3f1ef6a118b69f93&vid=1b1978cb0ee3e07ad1843fcb3f1ef6a118b69f93&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C