Print…
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5057-1G B5057-5G
TCIAB5057-1GEA 82 EUR
TCIAB5057-1G TCIAB5057-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₂BrF₅O
Número MDL : MFCD03412225
Número CAS: 115467-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14afc6199843248904aab89bc0b63abf5a45f227&vid=14afc6199843248904aab89bc0b63abf5a45f227&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %