Print…
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5052-1G B5052-5G
TCIAB5052-1GEA 56 EUR
TCIAB5052-1G TCIAB5052-5G
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-9-(p-tolyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₁₉H₁₄BrN
Número MDL : MFCD16658912
Número CAS: 731016-44-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C