Print…
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5051-200MG B5051-1G
TCIAB5051-200MGEA 44 EUR
TCIAB5051-200MG TCIAB5051-1G
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-9-(2-naphthyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₂H₁₄BrN
Número MDL : MFCD26127422
Número CAS: 1427316-53-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C