Print…
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5050-200MG B5050-1G
TCIAB5050-200MGEA 23 EUR
TCIAB5050-200MG TCIAB5050-1G
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole
Fórmula: C₂₂H₁₄BrN
Número MDL : MFCD26127423
Número CAS: 934545-83-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %