Print…
Bis(3-biphenylyl)amine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5048-200MG B5048-1G
TCIAB5048-200MGEA 100 EUR
TCIAB5048-200MG TCIAB5048-1G
Bis(3-biphenylyl)amine ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Bis(3-biphenylyl)amine
Fórmula: C₂₄H₁₉N
Número MDL : MFCD28129440
Número CAS: 169224-65-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C