Print…
2-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5044-200MG B5044-1G
TCIAB5044-200MGEA 61 EUR
TCIAB5044-200MG TCIAB5044-1G
2-(2-Bromophenyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Bromophenyl)pyridine
Fórmula: C₁₁H₈BrN
Peso Molecular: 234.10 g/mol
Ponto de ebulição: 139°C
Número MDL : MFCD15529755
Número CAS: 109306-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37501fd11e486c63b8dc50bd056f13ebd9e945c6&vid=37501fd11e486c63b8dc50bd056f13ebd9e945c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %