Print…
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (5-Bromo-2-methylphenyl)methanol
B5037-1G B5037-5G
TCIAB5037-1GEA 96 EUR
TCIAB5037-1G TCIAB5037-5G
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.07 g/mol
Número MDL : MFCD12031921
Número CAS: 258886-04-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C