Print…
4-Bromo-2,6-dichlorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5034-25G B5034-5G
TCIAB5034-25GEA 426 EUR
TCIAB5034-25G TCIAB5034-5G
4-Bromo-2,6-dichlorophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2,6-dichlorophenol
Fórmula: C₆H₃BrCl₂O
Ponto de ebulição: 266°C
Número MDL : MFCD00019996
Número CAS: 3217-15-0
EINECS: 221-740-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 62.0 and le 66.0 deg-C