Print…
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
B5031-1G B5031-5G
TCIAB5031-1GEA 56 EUR
TCIAB5031-1G TCIAB5031-5G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Fórmula: C₂₅H₁₅Br
Número MDL : MFCD16660920
Número CAS: 1161009-88-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96043fb2235895e9ac4486298ec6691adc57e82&vid=c96043fb2235895e9ac4486298ec6691adc57e82&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C