Print…
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-bromo-9H-carbazole
B5024-1G B5024-5G
TCIAB5024-1GEA 75 EUR
TCIAB5024-1G TCIAB5024-5G
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole
Fórmula: C₂₄H₁₆BrN
Número MDL : MFCD28138081
Número CAS: 1428551-28-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C