Print…
9,10-Bis[N-(2-naphthyl)anilino]anthracene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B5023-200MG B5023-1G
TCIAB5023-200MGEA 131 EUR
TCIAB5023-200MG TCIAB5023-1G
9,10-Bis[N-(2-naphthyl)anilino]anthracene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9,10-Bis[N-(2-naphthyl)anilino]anthracene
Fórmula: C₄₆H₃₂N₂
Número MDL : MFCD12022490
Número CAS: 473717-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a043546988d64b39cab1d275fc55440d2745d928&vid=a043546988d64b39cab1d275fc55440d2745d928&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %