Print…
4'-Bromotri(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,N-Di(4-biphenylyl)-N-(4'-bromo-4-biphenylyl)amine, N,N-Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)-4'-bromo-[1,1'-biphenyl]-4-amine
B5020-1G B5020-5G
TCIAB5020-1GEA 85 EUR
TCIAB5020-1G TCIAB5020-5G
4'-Bromotri(4-biphenylyl)amine ≥98.0% (por base de azoto total)
4'-Bromotri(4-biphenylyl)amine
Fórmula: C₃₆H₂₆BrN
Peso Molecular: 552.52 g/mol
Número MDL : MFCD22571699
Número CAS: 728039-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8250774251c80c4425847a20dacd654f1101ea&vid=6f8250774251c80c4425847a20dacd654f1101ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C