Print…
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5017-1G B5017-5G
TCIAB5017-1GEA 58 EUR
TCIAB5017-1G TCIAB5017-5G
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole
Fórmula: C₁₃H₈BrNO
Número MDL : MFCD00168898
Número CAS: 3164-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3e911fc78490ee6a6c7e8b475ef025fedfa5d8a&vid=d3e911fc78490ee6a6c7e8b475ef025fedfa5d8a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C