Print…
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B5016-200MG B5016-1G
TCIAB5016-200MGEA 61 EUR
TCIAB5016-200MG TCIAB5016-1G
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)benzo[b]thiophene
Fórmula: C₁₄H₉BrS
Número MDL : MFCD22380322
Número CAS: 19437-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=841f6a825c4c4627f7abbc310a377f4f5594d09c&vid=841f6a825c4c4627f7abbc310a377f4f5594d09c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C