Print…
1-(tert-Butoxycarbonyl)guanidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Boc-guanidine, Boc-Guanidine
B5001-5G B5001-25G
TCIAB5001-5GEA 43 EUR
TCIAB5001-5G TCIAB5001-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)guanidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(tert-Butoxycarbonyl)guanidine
Fórmula: C₆H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 168°C
Número MDL : MFCD07369706
Número CAS: 219511-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927105924509bc25f405b6aff7e2812bb1313757&vid=16b461895f4db421b0a6146e3624aa8c58de1d4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %